Imprimer
2-Heptanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18711.0100 8.18711.1000
8.18711.0100EA 33.1 EUR
8.18711.0100 8.18711.1000
2-Heptanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009513
Numéro CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,04683
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 114.18 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4007 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.11 - 7.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 532 °C
Saturation concentration 16.2 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 17.4
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid