Imprimer
Triéthylamine trifluorhydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
350620250 350621000
ACRO350620250EA 130 EUR
ACRO350620250 ACRO350621000
Triéthylamine trifluorhydrate 97%
Triéthylamine trifluorhydrate
Formule: C₆H₁₈F₃N
Point d'ébullition: 70 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 0,989 g/cm³
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043294
Numéro CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2922
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)