Imprimer
Chlorure de triethylammonium, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triéthylamine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000 8.21135.9025
8.21135.0005EA 25.9 EUR
8.21135.0005 8.21135.0250 8.21135.1000 8.21135.9025
Chlorure de triethylammonium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₆ClN
Poids moléculaire: 137.65 g/mol
Densité: 0.7637 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012500
Numéro CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1440 g/l (20 °C)
Melting Point 255 - 258 °C
Molar Mass 137.65 g/mol
Bulk Density 220 kg/m3
Density 1.07 g/cm3 (21 °C)
pH 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Triethylamine hydrochloride
Hill Formula C6H16ClN
Chemical Formula (C2H5)3N * HCl