Chlorure de triethylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 554-68-7
Molecular Formula: C6H15N.HCl
Formula Weight: 137.65
Odour: Amine-like
pH: 5
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3906409
MDL No.: MFCD00012500
Formule:
C₆H₁₆ClN Densité: 1,07 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012500 Numéro CAS: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |