Imprimer
Bromure de triethylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triéthylamine bromhydrate
349721000 349725000
ACRO349721000EA 52.1 EUR
ACRO349721000 ACRO349725000
Bromure de triethylammonium 99%
Bromure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₅N·HBr
Poids moléculaire: 182.1 g/mol
Point éclair: >65 °C
Numéro MDL: MFCD00054287
Numéro CAS: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %