Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25070.06 B25070.14 B25070.22
B25070.06EA 34.6 EUR
B25070.06 B25070.14 B25070.22
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate 97%
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Purity: 97% CAS No.: 50910-54-8 Molecular Formula: C6H13NO.HCl Formula Weight: 151.64 Melting Point: 225-230° Beilstein Reference: 3909294
Formule: C₆H₁₄ClNO
Poids moléculaire: 151.64 g/mol
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012566
Numéro CAS: 50910-54-8