Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22365.06 B22365.14 B22365.22
B22365.06EA 43.5 EUR
B22365.06 B22365.14 B22365.22
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98%
trans-4-Aminocyclohexanol
Purity: 98+% CAS No.: 27489-62-9 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Melting Point: 110-113° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00067698
Formule: C₆H₁₃NO
Poids moléculaire: 115.18 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067698
Numéro CAS: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
ADR: 8 III