Imprimer
trans-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22324.06 B22324.14 B22324.22
B22324.06EA 72.8 EUR
B22324.06 B22324.14 B22324.22
trans-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate ≥98%
trans-2-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 5456-63-3 Molecular Formula: C6H13NO.HCl Formula Weight: 151.64 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00001490
Formule: C₆H₁₄ClNO
Point de fusion: 172…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001490
Numéro CAS: 5456-63-3