Imprimer
Thiobenzamide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzothioamide
164730100 164730500
ACRO164730100EA 39 EUR
ACRO164730100 ACRO164730500
Thiobenzamide 95%
Thiobenzamide
Formule: C₇H₇NS
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Numéro MDL: MFCD00008060
Numéro CAS: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥94 %