Imprimer
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% en solution aqueuse
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11BIAC2903 11BIAC2902
ICNA11BIAC2903EA 558 EUR
ICNA11BIAC2903 ICNA11BIAC2902
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III