Imprimer
Acide acrylique 98% stabilisé, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-enoic acid
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 113 EUR
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Acide acrylique 98% stabilisé, très pur
Acide acrylique
Formule: C₃H₄O₂
Poids moléculaire: 72.06 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004367
Numéro CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid