Imprimer
Acide acrylique, faible teneur en eau ≥99.5% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-enoic acid
Stabilisation: Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
43359.K4 43359.AP
43359.K4EA 210 EUR
43359.K4 43359.AP
Acide acrylique, faible teneur en eau ≥99.5% stabilisé
Acide acrylique
Stabilized with ca 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5% CAS No.: 79-10-7 Molecular Formula: H2C=CHCO2H Formula Weight: 72.06 Flash Point: 54°(130°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4202 Odour: Pungent Melting Point: ca 13° Boiling Point: 138-139° Solubility: Miscible with water, alcohols, ether Beilstein Reference: 635743 Merck Reference: 14,130 UN No.: 2218 MDL No.: MFCD00004367
Formule: C₃H₄O₂
Poids moléculaire: 72.06 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Point de fusion: ∼ 13 °C
Densité: 1.051
Point éclair: 54 °C (130 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004367
Numéro CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,130