Imprimer
Tributylphénylétain
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tri-n-butylphénylétain, Tributylphénylstannane
370230010 370230100 370230500
ACRO370230010EA 40.1 EUR
ACRO370230010 ACRO370230100 ACRO370230500
Tributylphénylétain
Tributylphénylétain
Formule: C₁₈H₃₂Sn
Poids moléculaire: 367.16 g/mol
Point d'ébullition: 125…128 °C (.1 mmHg)
Densité: 1.125 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134394
Numéro CAS: 960-16-7
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %