Imprimer
Chlorure d'osmium (III) trihydraté ≥99.99% (base métaux) Os 52-56%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure d'osmium trihydraté, Osmium (III) chlorure trihydraté
33480.01 33480.03 33480.06
33480.01EA 152 EUR
33480.01 33480.03 33480.06
Chlorure d'osmium (III) trihydraté ≥99.99% (base métaux) Os 52-56%, Premion®
Chlorure d'osmium (III) trihydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 135296-80-9 Molecular Formula: Cl3Os.3H2O Formula Weight: 350.60 (296.56anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-black Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011148
Formule: Cl₃Os·H₂O
Poids moléculaire: 314.6 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011148
Numéro CAS: 135296-80-9
EINECS: 236-587-7
UN: 3260
ADR: 8 III