Imprimer
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC306810.0500 MC306810.9010 MC306810.5000
PRLSMC306810.0500EA 37.7 EUR
PRLSMC306810.0500 PRLSMC306810.9010 PRLSMC306810.5000
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse
Acide borique
Formule: B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM