Néodyme (III) oxyde ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Oxyde de néodyme, Oxyde de néodyme (III), Trioxyde de dinéodyme
Purity: 99.999%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Appearance: Pale blue
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Formule:
Nd₂O₃ Poids moléculaire: 336.48 g/mol Point d'ébullition: 3760 Point de fusion: 2272 °C Densité: 7.24 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011134 Numéro CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Indice Merck: 14,6450 |