Sodium métaborate tétrahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 10555-76-7
Molecular Formula: NaBO2.4H2O
Formula Weight: 137.86 (65.80anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 53° dec.
MDL No.: MFCD00149205
Formule:
BNaO₂·4H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149205 Numéro CAS: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |