Imprimer
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22060.22 B22060.14 B22060.06
B22060.22EA 225 EUR
B22060.22 B22060.14 B22060.06
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Purity: 95% CAS No.: 56553-60-7 Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH Formula Weight: 211.94 Melting Point: ca 110° dec. Beilstein Reference: 4047608 UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00012211
Formule: C₆H₁₀BNaO₆
Poids moléculaire: 211.94 g/mol
Point de fusion: ∼ 110 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012211
Numéro CAS: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3 III