Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
3828-07EA 626.48 EUR
3828-07 3828-01
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥99.0% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (Na₂HPO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs