Imprimer
Sodium éthylate 21% dans l'éthanol, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethanolate de sodium
213222500 213220010
ACRO213222500EA 67.8 EUR
ACRO213222500 ACRO213220010
Sodium éthylate 21% dans l'éthanol, pur
Sodium éthylate
Formule: C₂H₅NaO
Poids moléculaire: 68.05 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C
Point de fusion: 260
Densité: 0.868 g/cm³
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %