Imprimer
Sodium éthylate, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethanolate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9031 8.20871.9030
8.20871.0250EA 45.2 EUR
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9031 8.20871.9030
Sodium éthylate, Sigma-Aldrich®
Sodium éthylate
Formule: C₂H₅NaO
Poids moléculaire: 68.05 g/mol
Point de fusion: 260
Densité: 0.868 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material