Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 98.0-102.0%, poudre cristalline blanche ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0823-1KGEA 165 EUR
0823-1KG 0823-2.5KG 0823-500G
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 98.0-102.0%, poudre cristalline blanche ACS
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Indice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 4.1 - 4.5
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 102%
Sulphate ≤0.003%