Imprimer
Méthacrylate de butyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methacrylic acid butyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 27.1 EUR
8.00585.0100 8.00585.0500
Méthacrylate de butyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Méthacrylate de butyle
Formule: C₈H₁₄O₂
Poids moléculaire: 142.2 g/mol
Point d'ébullition: 163
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.8951 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009444
Numéro CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C