Méthoxyacétate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methoxyacetic methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 6290-49-9
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1742944
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008451
Formule:
C₄H₈O₃ Point d'ébullition: 129…130 °C Densité: 1,051 Point éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008451 Numéro CAS: 6290-49-9 EINECS: 228-539-9 UN: 3272 ADR: 3,III |