Imprimer
Méthoxyacétate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methoxyacetic methyl ester
165091000 165095000 165090250
ACRO165091000EA 120 EUR
ACRO165091000 ACRO165095000 ACRO165090250
Méthoxyacétate de méthyle 99%
Méthoxyacétate de méthyle
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 129…130 °C (760 mmHg)
Densité: 1,05 g/cm³
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008451
Numéro CAS: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3954 to 1.3974 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %