Imprimer
Méthoxyacétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methoxyacetic ethyl ester
A18770.09 A18770.18
A18770.09EA 55.4 EUR
A18770.09 A18770.18
Méthoxyacétate d'éthyle ≥98%
Méthoxyacétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 3938-96-3 Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.401 Boiling Point: 44-46°/9mm Beilstein Reference: 1744761 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009176
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 44…46 °C (9 mmHg)
Densité: 1,00
Point éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009176
Numéro CAS: 3938-96-3
EINECS: 223-521-7
UN: 3272
ADR: 3,III