Hexachloroosmate de dipotassium (≥38,7% Os)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Potassium hexachloroosmate(IV)
CAS No.: 16871-60-6
Molecular Formula: K2Cl6Os
Formula Weight: 481.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Sparingly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7635
MDL No.: MFCD00011371
Formule:
Cl₆K₂Os Poids moléculaire: 481.14 g/mol Point de fusion: 600 Déc. Densité: 3.42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011371 Numéro CAS: 16871-60-6 EINECS: 240-893-6 |