Éthanolate de potassium ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 917-58-8
Molecular Formula: C2H5KO
Formula Weight: 84.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to pale brown
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in ethanol, ether
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00054277
Formule:
C₂H₅KO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054277 Numéro CAS: 917-58-8 EINECS: 213-029-0 UN: 3206 ADR: 4.2,II |