Triéthylamine trifluorhydrate (∼37% HF)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 73602-61-6
Molecular Formula: C6H15N.3HF
Formula Weight: 161.21
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.3915
Melting Point: -29°
Boiling Point: 70°/15mm
Beilstein Reference: 5522945
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00043294
Formule:
C₆H₁₈F₃N Point d'ébullition: 70 °C (15 mmHg) Point de fusion: –29 °C Densité: 0,990 Point éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043294 Numéro CAS: 73602-61-6 EINECS: 277-550-5 UN: 1790 ADR: 8,II |