Imprimer
Tributylphénylétain 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tri-n-butylphénylétain, Tributylphénylstannane
350000010 350000050 350000250
ACRO350000010EA 95.7 EUR
ACRO350000010 ACRO350000050 ACRO350000250
Tributylphénylétain 97%
Tributylphénylétain
Formule: C₁₄H₃₀Sn
Poids moléculaire: 317.1 g/mol
Point d'ébullition: 104…106 °C (3.5 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009421
Numéro CAS: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %