Imprimer
Tributylphénylétain 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L20215.03 L20215.06 L20215.14
L20215.03EA 63.7 EUR
L20215.03 L20215.06 L20215.14
Tributylphénylétain 96%
Tributylphénylétain
Purity: 96% CAS No.: 7486-35-3 Molecular Formula: C14H30Sn Formula Weight: 317.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 104-106°/3.5mm Beilstein Reference: 3537662 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009421
Formule: C₁₄H₃₀Sn
Point d'ébullition: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Densité: 1,085
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009421
Numéro CAS: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III