Acide acétique 99-100%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCOOH Point d'ébullition: 118 °C (1,013 hPa) Point de fusion: 16 °C Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Explosion Limit | 4 %, 59 °F |
Vapor Density | 2.07 (vs air) |
Autoignition Temperature | 800 °F |