Imprimer
Acide acétique 4% (v/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide éthanoïque
35572.AP 35572.K2
35572.APEA 36.5 EUR
35572.AP 35572.K2
Acide acétique 4% (v/v) en solution aqueuse
Acide acétique
Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid Odour: Pungent MDL No.: MFCD00036152
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM