Imprimer
Acétate de 4-iodobutyle 96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acetic acid 4-iodobutyl ester
H31826.09 H31826.18
H31826.09EA 74.8 EUR
H31826.09 H31826.18
Acétate de 4-iodobutyle 96% stabilisé
Acétate de 4-iodobutyle
Stabilized with copper
Purity: 96% CAS No.: 40596-44-9 Molecular Formula: C6H11IO2 Formula Weight: 242.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.5115 Boiling Point: 94-95°/5.5mm MDL No.: MFCD00010664
Formule: C₆H₁₁IO₂
Poids moléculaire: 242.06 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (5.5 mmHg)
Densité: 1.610
Point éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010664
Numéro CAS: 40596-44-9