Acétate de 4-chlorobutyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acetic acid 4-chlorobutyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 6962-92-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 81-83°/11mm
Beilstein Reference: 1749681
MDL No.: MFCD00001013
Formule:
C₆H₁₁ClO₂ Point d'ébullition: 81…83 °C (11 mmHg) Densité: 1,076 Point éclair: 64 °C (147 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001013 Numéro CAS: 6962-92-1 EINECS: 230-158-8 |