Acétate de 4-bromobutyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acetic acid 4-bromobutyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 4753-59-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Br
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 96-97°/15mm
Beilstein Reference: 1749695
MDL No.: MFCD00000263
Formule:
C₆H₁₁BrO₂ Poids moléculaire: 195.06 g/mol Point d'ébullition: 96…97 °C (15 mmHg) Densité: 1.348 Point éclair: 109 °C (228 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000263 Numéro CAS: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |