Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Purity: 99%
CAS No.: 112-15-2
Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -25°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1764643
Merck Reference: 14,1800
MDL No.: MFCD00041928
Formule:
C₈H₁₆O₄ Point d'ébullition: 218…219 °C Point de fusion: –25 °C Densité: 1,012 Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041928 Numéro CAS: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 Indice Merck: 14,1800 |