Imprimer
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16065.AK A16065.AU
A16065.AKEA 31.2 EUR
A16065.AK A16065.AU
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle ≥98%
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle
Purity: 98% CAS No.: 124-17-4 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3 Formula Weight: 204.27 Flash Point: 115°(239°F) Physical Form: Liquid Density: 0.977 Refractive Index: 1.4260 Melting Point: -32° Boiling Point: 237-241° Beilstein Reference: 1771533 MDL No.: MFCD00009458
Formule: C₁₀H₂₀O₄
Point d'ébullition: 237…241 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0,977
Point éclair: 115 °C (239 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009458
Numéro CAS: 124-17-4
EINECS: 204-685-9