Imprimer
Acétate de 1-phényléthyle, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Styrallyl acetate, α-Methylbenzyl acetate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 66.2 EUR
8.43785.0100 8.43785.0500
Acétate de 1-phényléthyle, Sigma-Aldrich®
Acétate de 1-phényléthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.2 g/mol
Point d'ébullition: 94
Densité: 1.058 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00008858
Numéro CAS: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2