Imprimer
Palladium (II) acétate (45,9 - 48,4% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de palladium
10516.03 10516.06 10516.14
10516.03EA 210 EUR
10516.03 10516.06 10516.14
Palladium (II) acétate (45,9 - 48,4% Pd)
Palladium (II) acétate
CAS No.: 3375-31-3 Molecular Formula: C12H18O12Pd3 Formula Weight: 673.46 Physical Form: Needles Appearance: Red-brown Melting Point: ca 205° dec. MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Formule: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
Poids moléculaire: 673.46 g/mol
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4