Imprimer
Palladium (II) acétate trimer (≥47% Pd) 99,98 Metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de palladium
43086.03 43086.06
43086.03EA 221 EUR
43086.03 43086.06
Palladium (II) acétate trimer (≥47% Pd) 99,98 Metals basis
Palladium (II) acétate
Purity: 99.98% CAS No.: 3375-31-3 Molecular Formula: C12H18O12Pd3 Formula Weight: 673.46 Physical Form: Powder Appearance: Red-brown Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,6991 MDL No.: MFCD00012453
Formule: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
Poids moléculaire: 673.46 g/mol
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Indice Merck: 14,6991