Imprimer
Palladium (II) acétate (47,5% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de palladium
195180020 195180100 195180010 195180500
ACRO195180020EA 467 EUR
ACRO195180020 ACRO195180100 ACRO195180010 ACRO195180500
Palladium (II) acétate (47,5% Pd)
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
Poids moléculaire: 224.51 g/mol
Point de fusion: 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Additional info Platinum group metals (Pt+Ru+Rh+Ir): 300 ppm
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Aluminium (Al) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤2 %
Silicon (Si) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm