Imprimer
Cérium (III) acétate hydraté ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
44433.09 44433.18 44433.30
44433.09EA 82.4 EUR
44433.09 44433.18 44433.30
Cérium (III) acétate hydraté ≥99.995% (base métaux)
Cérium (III) acétate hydraté
Purity: 99.995% CAS No.: 206996-60-3 Molecular Formula: C6H9CeO6.xH2O Formula Weight: 317.26(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00051060
Formule: C₆H₉CeO₆·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150533
Numéro CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0