3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène ≥90% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Formule:
C₁₀H₁₂ Point d'ébullition: 171…173 °C Point de fusion: 12…34 °C Densité: 0,982 Point éclair: 26 °C (78 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078246 Numéro CAS: 77-73-6 EINECS: 201-052-9 UN: 2048 ADR: 3,III Indice Merck: 14,2739 |