Imprimer
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
148451000 148455000 148450025
ACRO148451000EA 73.1 EUR
ACRO148451000 ACRO148455000 ACRO148450025
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté 98%
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Point de fusion: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149610
Numéro CAS: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %