Imprimer
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02743.14 L02743.22
L02743.14EA 32.4 EUR
L02743.14 L02743.22
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté ≥99%
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 207386-91-2 Molecular Formula: C18H14N2O2.H2SO4.H2O Formula Weight: 406.42 (388.40anhy) Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 3760550
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Point de fusion: 176…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149610
Numéro CAS: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1