Imprimer
Coronene 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
110511000 110515000
ACRO110511000EA 66.5 EUR
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronene 95%
Coronene
Formule: C₂₄H₁₂
Point d'ébullition: 525 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 438…440 °C
Densité: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004134
Numéro CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %