Cobalt oxyde ≥99.7% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétraoxyde de tricobalt
Purity: 99.7%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 2-6 Micron Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formule:
Co₃O₄ Poids moléculaire: 240.8 g/mol Point de fusion: 900 °C (déc.) Densité: 6.11 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010939 Numéro CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,2429 |