Imprimer
Linoléate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
428130250 428130050 428131000
ACRO428130250EA 717 EUR
ACRO428130250 ACRO428130050 ACRO428131000
Linoléate de méthyle 99%
Linoléate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₄O₂
Point d'ébullition: 212 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: >200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009534
Numéro CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)