Imprimer
Carbazole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11448.18 A11448.22 A11448.36
A11448.18EA 52.8 EUR
A11448.18 A11448.22 A11448.36
Carbazole 95%
Carbazole
Purity: 95% CAS No.: 86-74-8 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless Boiling Point: 354-356° Beilstein Reference: 3956 Merck Reference: 14,1790 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004960
Formule: C₁₂H₉N
Point d'ébullition: 354…356 °C
Point de fusion: 240…246 °C
Densité: 1,150
Point éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004960
Numéro CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,1790